Learn More
2-Nitrochalcone, 97%
Codice prodotto. 11483358
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11483358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17763.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7473-93-0 | C15H11NO3 | 253.257 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7473-93-0
Formula molecolare C15H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 253.257
Numero MDL MFCD00031069
InChI Key KTXHLWZQKQDFRF-ZHACJKMWSA-N
Sinonimo 2-nitrochalcone, chalcone, 2-nitro, 2-nitrobenzylideneacetophenone, 2e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 1671, e-3-2-nitro-phenyl-1-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 3-2-nitrophenyl-1-phenyl, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5337611
IUPAC Name (E)-3-(2-nitrophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrochalcone
Punto di fusione 124°C to 128°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 253.26
Percent Purity 97%