Learn More
2-Nitrothiophene-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11329569
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 11329569
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10705.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40357-96-8
Formula molecolare C5H3NO4S
Molecular Weight (g/mol) 173.142
Numero MDL MFCD00052582
InChI Key VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrothiophene-4-carboxylic acid
Punto di fusione 145°C to 148°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 173.15
Percent Purity 98%