missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-NP-AHD-13C3 |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 1007476-86-9 |
| Colore | White |
| Punto di fusione | 221°C to 223°C (Decomposition) |
| Sinonimo | 1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione-[2,4,5-13C3] |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.17 |
| Quantità | 10 mg |
| Grado | Analytical Standard |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?