Learn More
2-Octanol, 97%, Honeywell™
Codice prodotto. 15627990 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 15627990
Marca: Honeywell Research Chemicals O4504100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
0.97
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-96-6
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.231
Numero MDL MFCD00004591
InChI Key SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC Name octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Octanol
Colore Colorless
Densità 0.819g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 174°C to 181°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159.8°F)
Odore Unpleasant
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Quantità 100 mL
Informazioni di solubilità 0.986g/L at 20°C in water
Peso formulazione 130.23g/mol
Percent Purity 0.97
Forma fisica Liquid