Learn More
2-Octyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. 10126663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10126663
Marca: Thermo Scientific Acros 387030050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20739-58-6 | C8H14O | 126.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20739-58-6
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.20
Numero MDL MFCD00039542
InChI Key TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-octyn-1-ol, 2-octyne-1-ol, pubchem13066, acmc-1clfg, 2-octyn 1-ol, 2-octyn-1-ol 10g
PubChem CID 140750
IUPAC Name oct-2-yn-1-ol
SMILES CCCCCC#CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Octyn-1-ol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 76°C to 78°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.457
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.88
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Octyn-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.