Learn More
(+/-)-2-Phenyl-1-propanol, 97%
Codice prodotto. 11485467
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Product Code. 11485467
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B23473.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1123-85-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1123-85-9
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00004736
InChI Key RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-1-propanol, hydratropic alcohol, hydratropyl alcohol, 2-phenylpropanol-1, beta-methylphenethyl alcohol, 2-phenylpropyl alcohol, 1-propanol, 2-phenyl, 1-hydroxy-2-phenylpropane, 2-phenylpropanol, benzeneethanol, .beta.-methyl
PubChem CID 14295
IUPAC Name 2-phenylpropan-1-ol
SMILES CC(CO)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico (+/-)-2-Phenyl-1-propanol
Punto di fusione -37°C
Densità 0.975
Punti di ebollizione 220°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Indice di rifrazione 1.5262
Quantità 50 g
Beilstein 1906760
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 97%