Learn More
2-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15467635
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15467635
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26931.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 280559-30-0
Formula molecolare C15H23BO2
Molecular Weight (g/mol) 246.157
Numero MDL MFCD09953475
InChI Key GTZNZJQZUWIDTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylpropylboronic acid pinacol ester, 2-2-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 46739058
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC(C)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 246.16
Percent Purity 97%