Learn More
2-Phenylindene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17221326 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 17221326
Marca: Thermo Scientific Acros 467770010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4505-48-0
Formula molecolare C15H12
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Numero MDL MFCD00239514
InChI Key BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-phenyl-1H-indene
SMILES C1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylindene
Punto di fusione 157.0°C to 161.0°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.26