Learn More
2-Phenylindole, 95%
Codice prodotto. p-7027146
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11400088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23674.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 948-65-2
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.249
Numero MDL MFCD00005608
InChI Key KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC Name 2-phenyl-1H-indole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylindole
Punto di fusione 189°C to 190°C
Punti di ebollizione 250°C (10 mmHg)
Quantità 50 g
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 95%