Learn More
(2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3586527
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10604775
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC66309CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 886531-62-0
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.214
Numero MDL MFCD09817550
InChI Key DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-phenylpyrimidine, phenyl-5-pyrimidine methanol, 5-pyrimidinemethanol,2-phenyl, 2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 21298145
IUPAC Name (2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%