Learn More
2-Picolinic acid, 99%
Codice prodotto. 11467796
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11467796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14749.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
Solubility
Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid, ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-98-6
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.111
Numero MDL MFCD00006293
InChI Key SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC Name pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Picolinic acid
Punto di fusione 135°C to 139°C
Punto d'infiammabilità 139°C (232°F)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 109595
Indice di Merck 14,7403
Informazioni di solubilità Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Peso formulazione 123.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Picolinic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Pyridinecarboxylicacid