Learn More
2-Piperidinemethanamine, TRC
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine |
| CAS | 22990-77-8 |
| Formula molecolare | C6 H14 N2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Imp. B (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2 |
| SMILES | NCC1CCCCN1 |
| IUPAC Name | piperidin-2-ylmethanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.19 |
| Peso formulazione | 114.1157 |