Descrizione
- These C-shaped clamps with thumbscrew attach securely to your bath wall.
- 0.39 in. Max Grip, 0.43 in. Max Tank Wall.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Water Bath Clamp |
| Materiale | Nickel-plated Zinc |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Water Bath |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.2 in. to 0.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 5 to 10 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 88.9 mm |
| Size | Small |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 4.57 to 9.91 mm |
| Vedi altri risultati |