Learn More
2-Propanesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10091454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10091454
Marca: Thermo Scientific Acros 222030050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10147-37-2 | C3H7ClO2S | 142.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10147-37-2
Formula molecolare C3H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 142.61
InChI Key DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
PubChem CID 82408
IUPAC Name propane-2-sulfonyl chloride
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Propanesulfonyl chloride
Punto di fusione -47.0°C
Densità 1.2730g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C (45.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHSO2Cl
Quantità 5 g
Beilstein 04,8
Gravità specifica 1.273
Peso formulazione 142.61
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Propanesulfonyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.