Learn More
2-Propanol, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15638440
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15638440
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 6737734L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
pH Neutral
Punto di fusione -90°C
Densità 0.784 to 0.786g/cm3
Punti di ebollizione 77°C to 83°C
Quantità 4 L
Limite di esplosione 0.02
Punto di combustione 750°C
Odore Alcohol-like
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.5%