Learn More
2-Propanol, ≥99.9% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Codice prodotto. 15670770
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15670770
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 045161L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
TraceSELECT™, for metal speciation analysis,≥99.9% (GC)
  • High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
  • Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
  • The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
CAS 67-63-0
Densità 0.785g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.02
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 750°F
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C3H8O
Formula lineare (CH3)2CHOH
Numero MDL MFCD00011674
Pressione del vapore 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado TraceSELECT
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.