Learn More
2-Propanol, 99%, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-7138041 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE
Steel
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
Codice prodotto. 10200871
Marca: JT Baker 8119.2500
For laboratory use, for organic synthesis, and for routine research.
A grade of chemicals for routine research usually controlled by physical criteria and often by assay (by GC).
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -88.5°C
Colore Colorless
Acidità Max. 0.002%
Alcalinità Max. 0.002%
Densità 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 82.5°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 2.5 - 12 Vol %
Punto d'infiammabilità 12°C
Punto di combustione 399°C
Odore Alcohol
Imballaggio HDPE
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza US FDA / ISO 9000 manufacturing, cGMP, IPEC member
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.005%
Pressione del vapore 6.053 kPa at 25°C
Acqua Max. 0.2%
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado BAKER
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.