Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10529372 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Codice prodotto. 10529372
Marca: JT Baker 8067.1000
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione -89°C
CAS 67-63-0
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.786 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 82°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
Formula molecolare C3H8O
Numero MDL MFCD00011674
Acqua max. 0.1%
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.10
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.