Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10454421 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 10454421
Marca: JT Baker 8067.5000
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -89.5°C
CAS 67-63-0
Densità 0.79g/cm3
Punti di ebollizione 82°C
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Punto di combustione 425°C
Odore Alcohol-like
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Formula molecolare C3H8O
Formula lineare CH3CHOHCH3
Viscosità 2.43 mPas
Acqua ≤0.1%
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.