Learn More
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7073681
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Codice prodotto. 15625890
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 593001L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Densità 0.785g/mL at 20°C, 0.785g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.02
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 750°F
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 44 mmHg (25°C), 33 mmHg (20°C)
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.