Learn More
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Reag. USP, Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 16615923
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
2.50L
pezzi 6
Codice prodotto. 16615923
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 722994X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sec-Propyl Alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl Alcohol
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -90°C
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 77°C to 83°C (1013 hPa)
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Beilstein 635639
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol