Learn More
2-Propionylthiophene, 98%
Codice prodotto. 11327665
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11327665
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02318.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13679-75-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13679-75-9
Formula molecolare C7H8OS
Molecular Weight (g/mol) 140.2
Numero MDL MFCD00005446
InChI Key MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-thienyl-1-propanone, 2-propionylthiophene, 1-thiophen-2-yl propan-1-one, 1-2-thienyl propan-1-one, ethyl 2-thienyl ketone, 2-propanoylthiophene, 1-propanone, 1-2-thienyl, unii-ny658tvp5m, ethyl thienyl ketone, ethyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 26179
IUPAC Name 1-thiophen-2-ylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propionylthiophene
Densità 1.124
Punti di ebollizione 228°C
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.553
Quantità 5 g
Beilstein 108934
Peso formulazione 140.2
Percent Purity 98%