Learn More
2-Propylpentanoic acid, sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10077682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10077682
Marca: Thermo Scientific Acros 271830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1069-66-5 | C8H15NaO2 | 166.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1069-66-5
Numero MDL MFCD00078604
InChI Key AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
PubChem CID 16760703
ChEBI CHEBI:9925
IUPAC Name sodium;2-propylpentanoate
SMILES CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H15NaO2
Formula lineare (CH3CH2CH2)2CHCOONa
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 10099
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 166.2
Peso formulazione 166.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.