Learn More
2-Pyrazinylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2698778
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10722663
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC03409CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6705-33-5
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD01693938
InChI Key LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
SMILES OCC1=CN=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrazinylmethanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name (pyrazin-2-yl)methanol
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 95%