Learn More
2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3110303
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10431313
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC41804CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 176690-44-1
Formula molecolare C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD02684097
InChI Key DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3857593
IUPAC Name 2-pyridin-3-ylbenzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%