Learn More
2-Pyridinemethanol, 98+%
Codice prodotto. 11407237
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11407237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15005.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-98-1
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00006348
InChI Key SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
IUPAC Name pyridin-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridinemethanol
Punto di fusione -6°C to -5°C
Densità 1.131
Punti di ebollizione 112°C to 113°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 120°C (248°F)
Indice di rifrazione 1.544
Quantità 100 g
Beilstein 107849
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 109.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pyridinemethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Pyridinemethanol