Learn More
2-pyrrolidin-1-ylaniline, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295784
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10295784
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC44814CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 21627-58-7
Formula molecolare C10H14N2
Molecular Weight (g/mol) 162.236
InChI Key BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
PubChem CID 937501
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylaniline
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 97%