Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526324
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10526324
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC50404CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 898289-23-1
Formula molecolare C10H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 176.219
Numero MDL MFCD08690286
InChI Key QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 18525845
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-4-carbaldehyde
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 97%