Learn More
2-Pyrrolidinone, 99%
Codice prodotto. p-189384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
250mL
500mL
Codice prodotto. 10479440
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-45-5
Formula molecolare C4H7NO
Molecular Weight (g/mol) 85.11
Numero MDL MFCD00005270
InChI Key HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC Name pyrrolidin-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidinone
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 25.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1030g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4860 to 1.4880
Quantità 250 mL
Beilstein 21, 236
Indice di Merck 15, 8130
Gravità specifica 1.103
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, chloroform, benzene,, ethyl acetate, carbon disulfide
Viscosità 10.2 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 85.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Low Melting Mass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pyrrolidinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.