Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt, 50 wt% solution in water
Codice prodotto. p-189397 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10491461
Marca: Thermo Scientific Chemicals 232920250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt
Colore Colorless
Nota nome 50 wt. % Solution in Water
CAS 54571-67-4, 7732-18-5
CAS min. % 47.5
CAS max % 52.5
Formula molecolare C5H6NNaO3
Numero MDL MFCD00066984
Densità 1.27g/mL
Sinonimo sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt
InChI Key CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC Name sodium;5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 151.10
PubChem CID 23666346
Peso formulazione 151.1
Percent Purity 47.5 to 52.5%
Imballaggio Glass bottle
pH 6.8 to 7.4
Quantità 25 mL
Forma fisica Soluzione