missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ 2-Rows Test Tube Rack 24 Holes Dia.14.5 mm, Width 45 mm, For One10

Codice prodotto. 16313937 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10, 14, 22, 29 and 45 L Baths
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16313937

Marca: Memmert™ ONE10E02014

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use these test tube racks with Memmert baths. Memmert™ Test Tube Racks for Water/Oil Bath are available in a variety of designs sizes to meet your specific needs.

  • Test tube rack
  • For use with Memmert water or oil baths

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) 10, 14, 22, 29 and 45 L Baths
Capacità 24 x 14.5 mm Test Tubes
Larghezza (sistema metrico) 43 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato