Learn More
Ismatec™ 2-Stop Tubing, Tygon E-LFL
Codice prodotto. 15783339
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
I.D. 0.38 mm
I.D. 0.64 mm
I.D. 0.76 mm
I.D. 1.14 mm
I.D. 1.25 mm
I.D. 1.37 mm
I.D. 1.60 mm
I.D. 1.85 mm
I.D. 2.20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15783339
Marca: Ismatec™ SCE0422
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Durable, chemically resistant pump tubing available in a broad range of sizes.
  • DEHP free.
  • Longest service life of any clear Tygon tubing material.
  • Excellent choice where transparency and good chemical resistance is needed.
  • Broad chemical resistance.
  • Tasteless.
  • Extremely low particulate spallation.
  • Meets USP Class VI and FDA criteria.
  • Non-Aging.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 175.300; US Pharmacopoea Class VI
Codice colore Gray-Gray
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.25 mm
Materiale Tygon E-LFL
Overall Length (Metric) 400 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pumps that incorporate cassettes into the pumphead design.
Min. Operating Temperature (Metric) −50°C
Quantità confezione 12/Pk
Resistance Properties Acids: Fair, Alkaline solutions: Fair, Solvents: Not rec., Pressure: Good, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent Sterile media: Limited
Dimensioni dei tubi I.D. 1.25 mm
Metodo di sterilizzazione Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C (250°F); tubing will appear milky. Gas sterilization with ethylene oxide. Not recommended for sterilization with radiation.
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C