Learn More
Ismatec™ 2-Stop Tubing, Tygon MHLL
Codice prodotto. 10145072
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
I.D. 0.38 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10145072
Marca: Ismatec™ SC0716
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemically resistant, long-life tubing with a smooth inner bore.
  • Chemically resistant to acetone, MEK, and other aggressive solvents.
  • Long-life tubing.
  • Plasticizer-free.
  • Smooth inner bore.
  • Low sorption maintains fluid integrity.
  • Minimal adhesion and diffusion.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600;US Pharmacopoea Class VI
Codice colore Orange-Green
Diametro (sistema metrico) interno 0.38 mm
Materiale Tygon MHLL
Overall Length (Metric) 381 mm
Min. Operating Temperature (Metric) −70°C
Quantità confezione 6/Pk
Resistance Properties Acids: Excellent, Alkaline solutions: Excellent, Solvents: Excellent, Pressure: Not rec., Vacuum: Good, Viscous media: Good, Sterile media: Good
Dimensioni dei tubi I.D. 0.38 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C