Learn More
(2-Thien-2-ylphenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10122804
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10122804
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC35509EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 773872-97-2
Formula molecolare C11H10OS
Molecular Weight (g/mol) 190.26
Numero MDL MFCD06203081
InChI Key IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795559
SMILES OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
IUPAC Name (2-thiophen-2-ylphenyl)methanol
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 97%