Learn More
(2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757675
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10757675
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC66509CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 921939-13-1
Formula molecolare C9H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 192.236
Numero MDL MFCD09863233
InChI Key VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
PubChem CID 24229731
IUPAC Name (2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 192.24
Percent Purity 97%