Learn More
2-Thiopheneethylamine, 98%
Codice prodotto. 11424313
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11424313
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10920.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 30433-91-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30433-91-1
Formula molecolare C6H9NS
Molecular Weight (g/mol) 127.205
Numero MDL MFCD00051495
InChI Key HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
PubChem CID 116521
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylethanamine
SMILES C1=CSC(=C1)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiopheneethylamine
Densità 1.087
Punti di ebollizione 201°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 106962
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 127.21
Percent Purity 98%