Learn More
2-Tridecanol, 97%
Codice prodotto. 11301447
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11301447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01926.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1653-31-2 | C13H28O | 200.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1653-31-2
Formula molecolare C13H28O
Molecular Weight (g/mol) 200.37
Numero MDL MFCD00037601
InChI Key HKOLRKVMHVYNGG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-tridecanol, 2-tridecyl alcohol, 2-hydroxytridecane, methylundecylcarbinol, 2-tridecanol, s, alcohols, c11-15-secondary, linear secondary c11-c15 alcohol, acmc-20m48e, acmc-1c00w
PubChem CID 15449
IUPAC Name tridecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Tridecanol
Punto di fusione 23°C to 26°C
Densità 0.83
Punti di ebollizione 265°C
Indice di rifrazione 1.443
Quantità 5 g
Beilstein 1720217
Peso formulazione 200.37
Percent Purity 97%