Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzylamine, 98%
Codice prodotto. 10402845 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10402845
Marca: Thermo Scientific Acros 312950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3048-01-9 | C8H8F3N | 175.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3048-01-9
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.16
Numero MDL MFCD00010297
InChI Key ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 76447
IUPAC Name [2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2490g/mL
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.472
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.249
Peso formulazione 175.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid