Learn More
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15454487
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15454487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31841.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131747-43-8
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Numero MDL MFCD01862052
InChI Key BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
PubChem CID 2777547
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto di fusione 185°C to 187°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 97%