Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethanol, 98+%
Codice prodotto. 10410681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 10410681
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2916-68-9
Formula molecolare C5H14OSi
Molecular Weight (g/mol) 118.25
Numero MDL MFCD00002825
InChI Key ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
IUPAC Name 2-trimethylsilylethanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trimethylsilyl)ethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8250g/mL
Punti di ebollizione 71.0°C to 73.0°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4235 to 1.4255
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.825
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 118.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.