Learn More
2-(Trimethylsilyl)thiazole, 97%
Codice prodotto. 11444977
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11444977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21903.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79265-30-8 | C6H11NSSi | 157.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79265-30-8
Formula molecolare C6H11NSSi
Molecular Weight (g/mol) 157.31
Numero MDL MFCD00066274
InChI Key VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
PubChem CID 588453
IUPAC Name trimethyl(1,3-thiazol-2-yl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trimethylsilyl)thiazole
Densità 0.985
Punti di ebollizione 53°C to 55°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Indice di rifrazione 1.497
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 157.31
Percent Purity 97%