Learn More
2-Vinylnaphthalene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10306550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10306550
Marca: Thermo Scientific Acros 140900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 827-54-3
Formula molecolare C12H10
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00004125
InChI Key KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC Name 2-ethenylnaphthalene
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Vinylnaphthalene
Nota nome 98%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63°C to 67°C
Colore Beige to White or Yellow
Punti di ebollizione 135°C (18.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH=CH2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene
Stabilizzatore 0.5% max. p-tert.-butylcatechol
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder