Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Buckets, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotor
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 mL (w/ cap)
1 x 100 mL (w/o cap)
2 x 50 mL
3 x 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Swinging bucket holds specifically sized tubes for centrifugation
- Suitable for use in Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors
Specifica
Specifica
| Descrizione | Bucket, 3x15ml D17mm FA, w/ Rack, 2/pk |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 3 x 15 mL |
| Max. Tube Diameter | 17 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | R-S4x100/5MIS Swing Out Rotor |
| Include | 2 Buckets |
| No. of Places | 3 |