Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Buckets, Frontier™ R-S6x5/4 Swing Out Rotor
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Swinging bucket holds specifically sized tubes for centrifugation
- Suitable for use in Frontier™ R-S6x5/4 Swing Out Rotors
Specifica
Specifica
| Descrizione | Buckets, For 30130880 x2 |
| Capacità | 5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | R-S6x5/4 Rotor |
| Include | Buckets for swing out rotor (2 pcs.) |
| No. of Places | 1 |