Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Codice prodotto. 15826752 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 mL
1 x 250 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. Rim)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
10 x 1.6 to 7 mL
14 x 5 to 7 mL
2 x 50 mL
3 x 25 mL
3 x 50 mL (29 mm dia. FA)
3 x 50 mL (29 mm dia. RB)
5 x 25 mL
7 x 15 mL (17 mm dia. FA)
7 x 15 mL (17 mm dia. Rim)
8 x 10 mL
9 x 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15826752
Marca: Ohaus™ 30314916
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo RB
Capacità 14 x 5 to 7 mL
Max. Tube Diameter 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Descrizione Rack, 14x5-7ml D13mm RB, 2/pk
No. of Places 14
N. per confezione 2