Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 mL
1 x 250 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. Rim)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
10 x 1.6 to 7 mL
14 x 5 to 7 mL
2 x 50 mL
3 x 25 mL
3 x 50 mL (29 mm dia. FA)
3 x 50 mL (29 mm dia. RB)
5 x 25 mL
7 x 15 mL (17 mm dia. FA)
7 x 15 mL (17 mm dia. Rim)
8 x 10 mL
9 x 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Specifica
Specifica
| Tipo | RB |
| Capacità | 14 x 5 to 7 mL |
| Max. Tube Diameter | 13 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | R-S4x250/4MI Swing Out Rotors |
| Descrizione | Rack, 14x5-7ml D13mm RB, 2/pk |
| No. of Places | 14 |
| N. per confezione | 2 |