Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ Fixed Angle Rotors
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 15 mL (17 mm dia. FA)
1 x 15 mL (17 mm dia. RB)
1 x 16 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. FA)
1 x 50 mL (29 mm dia. RB)
2 x 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller and/or greater in number than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Specifica
Specifica
| Tipo | FA |
| Capacità | 1 x 50 mL (29 mm dia. FA) |
| Max. Tube Diameter | 29 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Frontier Fixed-Angle Rotors |
| Descrizione | Adapter, 1x50ml D29mm FA, 2/pk |
| No. of Places | 1 |
| N. per confezione | 2 |