Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ Rotors
Codice prodotto. 15886632 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
5 mL
7 mL
15 mL
16 mL
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15886632
Marca: Ohaus™ 30130889
Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for an array of Frontier™ fixed angle rotors.
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier.
  • Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
    • R-A12x15/6M
    • R-A6x50/6MI
    • R-A12x15/6MI
    • R-A30x15/4MI
    • R-A10x50/10MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 7 mL
Max. Tube Diameter 13.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Frontier Fixed-Angle Rotors
Descrizione Adapter, D13.5mm, 7ml Tubes x2
No. of Places 1
N. per confezione 2