Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ Rotors
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
5 mL
7 mL
15 mL
16 mL
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier.
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A12x15/6M
- R-A6x50/6MI
- R-A12x15/6MI
- R-A30x15/4MI
- R-A10x50/10MI
Specifica
Specifica
| Capacità | 5 mL |
| Max. Tube Diameter | 13.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Frontier Fixed-Angle Rotors |
| Descrizione | Adapter, D13.5mm, 5ml Tubes x2 |
| No. of Places | 1 |
| N. per confezione | 2 |