Learn More
Labnet™ Mixer GyroMini Nutating con angolo di 20°
Click to view available options
Intervallo di velocità:
20 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Safe for cold room use
- Gyratory action provides gentle, thorough mixing without foaming
- Fixed speed and tilt angle to provide optimal level of agitation
- Supplied with a dimpled mat for holding tubes firmly in place
Specifica
Specifica
| Angolo di oscillazione | 20 ° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 0.8 kg |
| Intervallo di velocità | 20 rpm |
| Requisiti elettrici | 230/120 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 230/120 V |
| Temperature Range (Metric) | 4 - 65 °C |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 171.5 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 152.4 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 241 mm |
| Vedi altri risultati |